Documentos Principais
700614
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylic acid
Sinônimo(s):
2-Chloro-6-methoxyisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
187.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
pf
192-200 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(cc(Cl)n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-12-6-3-4(7(10)11)2-5(8)9-6/h2-3H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
PJQBTHQTVJMCFX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)