700339
Titanium(IV) oxide, mixture of rutile and anatase
nanoparticles, <100 nm particle size, dispersion, 48-52 wt. % in xylene, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Titanium dioxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
dispersion
nanoparticles
concentração
48-52 wt. % in xylene
tamanho de partícula
<100 nm
~30 nm (primary particle size of starting nanopowder)
p.e.
>135 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
chave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.