Documentos Principais
700029
Sigma-Aldrich
SIMes-leucinol
97%
Sinônimo(s):
1-(S)-Leucinol-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-3H-imidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H27F6N2OP
Peso molecular:
432.38
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
pf
168-170 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)C[C@@H](CO)[N+]1=CN(CC1)c2c(C)cc(C)cc2C
InChI
1S/C18H29N2O.F6P/c1-13(2)8-17(11-21)19-6-7-20(12-19)18-15(4)9-14(3)10-16(18)5;1-7(2,3,4,5)6/h9-10,12-13,17,21H,6-8,11H2,1-5H3;/q+1;-1/t17-;/m0./s1
chave InChI
NTQWYGMQOMHOQG-LMOVPXPDSA-N
Aplicação
Chiral NHC used with copper for conjugate addition of Grignards to enones
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
David Martin et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(26), 8416-8417 (2006-06-29)
The copper-catalyzed asymmetric conjugate addition of Grignard reagents to trisubstituted cyclic enones affords enantioenriched all-carbon quaternary centers with up to 96% ee. The chiral ligand is a diaminocarbene, directly generated in situ. The combination of Grignard reagent and diaminocarbene is