Documentos Principais
699934
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
266.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
102-107 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1onc(-c2ccc(Br)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
chave InChI
YQMIITZUGLDSDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)