Documentos Principais
699756
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole-2-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(p-toluenesulfonyl)-1H-pyrrole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22BNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
347.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
129-134 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)