Documentos Principais
699683
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
187.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
51-54 °C
grupo funcional
aldehyde
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-10(7-13)11(12-14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
chave InChI
SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)