Key Documents
699160
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14BNO5
Número CAS:
Peso molecular:
263.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
pf
201-207 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-7-11(15)18-13(19-12(16)8-14)9-4-3-5-10(6-9)17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
chave InChI
BIXVKIPQNJRPKQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)