Documentos Principais
698156
Sigma-Aldrich
3-Iodophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinônimo(s):
2-(3-Iodophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11BINO4
Número CAS:
Peso molecular:
358.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
pf
256-260 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(I)c2
InChI
1S/C11H11BINO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-3-2-4-9(13)5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
GEXCTPQCJMYLNP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)