Documentos Principais
698024
Sigma-Aldrich
3-Cyanophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinônimo(s):
3-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11BN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
258.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
256-260 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-3-9(5-10)6-14/h2-5H,7-8H2,1H3
chave InChI
RMNLMKOJDVKOHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)