Documentos Principais
698008
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyphenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinônimo(s):
2-(3-Hydroxyphenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12BNO5
Número CAS:
Peso molecular:
249.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
204-209 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(18-11(16)7-13)8-3-2-4-9(14)5-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
chave InChI
NZNGUMOTSLXTJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)