Documentos Principais
697990
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinônimo(s):
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11BN2O4
Peso molecular:
258.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
255-262 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-9(6-14)3-5-10/h2-5H,7-8H2,1H3
chave InChI
GSZJATWIBFKRFE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)