Documentos Principais
697826
Sigma-Aldrich
(R,R)-o-Tolyl-DIPAMP
95%
Sinônimo(s):
(R,R)-1,2-Bis[(o-tolyl)(phenylphosphino)]ethane, (R,R)-1,2-Ethanediylbis[(2-methylphenyl)phenylphosphine]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H28P2
Peso molecular:
426.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D −50.0, c = 1 in chloroform
pf
87-91 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3C)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23-13-9-11-19-27(23)29(25-15-5-3-6-16-25)21-22-30(26-17-7-4-8-18-26)28-20-12-10-14-24(28)2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t29-,30-/m1/s1
chave InChI
RCMMGTSPHFJVET-LOYHVIPDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)