Documentos Principais
697710
Sigma-Aldrich
DM-BINAP
97%
Sinônimo(s):
2,2′-Bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-binaphthyl, 2,2′-Bis[di(3,5-xylyl)phoshino]-1,1′-binaphthyl, 3,5-Xylyl-BINAP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C52H48P2
Número CAS:
Peso molecular:
734.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
257-262 °C
grupo funcional
phosphine
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
chave InChI
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)