Documentos Principais
697656
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylsulfur pentafluoride
95%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4SF5
Número CAS:
Peso molecular:
249.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
p.e.
106 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F5NO2S/c7-15(8,9,10,11)6-3-1-2-5(4-6)12(13)14/h1-4H
chave InChI
FSTNQYCPXJMFMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)