Documentos
697613
Sigma-Aldrich
Phenylsulfur pentafluoride
Sinônimo(s):
Pentafluoro(phenyl)sulfur
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5F5S
Número CAS:
Peso molecular:
204.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.435
densidade
1.496 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FS(F)(F)(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5F5S/c7-12(8,9,10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
DMNYFEWFSFTYEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
43.3 °C