Key Documents
697419
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H24NP
Número CAS:
Peso molecular:
189.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)