Documentos Principais
697214
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-6-fluoroisoquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H4Cl2FN
Número CAS:
Peso molecular:
216.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
needles
pf
131-133 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2c(Cl)nc(Cl)cc2c1
InChI
1S/C9H4Cl2FN/c10-8-4-5-3-6(12)1-2-7(5)9(11)13-8/h1-4H
chave InChI
BDAYBRFYRZTMGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)