Documentos Principais
697087
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5F2N3
Número CAS:
Peso molecular:
145.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
155-160 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(N)c(F)cc1F
InChI
1S/C5H5F2N3/c6-2-1-3(7)5(9)10-4(2)8/h1H,(H4,8,9,10)
chave InChI
GCIUCMRUMOAHKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)