Documentos Principais
697028
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)isoxazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
224.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
99-104 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2ccon2
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-12-11-9/h1-6H
chave InChI
BZZNOXIJKCPQNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)