Key Documents
696811
Sigma-Aldrich
1-Boc-7-azaindole-3-carboxaldehyde
Sinônimo(s):
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-formyl-7-azaindole, 3-Formyl-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
246.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
pf
124-129 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C=O)c2cccnc12
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-7-9(8-16)10-5-4-6-14-11(10)15/h4-8H,1-3H3
chave InChI
GFZQRKMUXOECFL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)