Documentos Principais
69650
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methylvalerate
≥97.0%
Sinônimo(s):
Methyl 3-methylpentanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Beilstein:
1744678
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.405
densidade
0.88 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
FHASOOYJUZKVFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)