Ensaio
95%
pf
198-204 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
chave InChI
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves