Documentos
695858
Sigma-Aldrich
3-Bromopropylboronic acid pinacol ester
Sinônimo(s):
2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18BBrO2
Número CAS:
Peso molecular:
248.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4559
pb
74-80 °C/1.1 mmHg
densidade
1.177 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
InChI
1S/C9H18BBrO2/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)6-5-7-11/h5-7H2,1-4H3
chave InChI
CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves