Documentos Principais
695378
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenoxy)phenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9FO2
Número CAS:
Peso molecular:
204.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
94-98 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9FO2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H
chave InChI
KIVFDFJTCRMULF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)