Key Documents
69503
Sigma-Aldrich
Methyltripropylammonium hydroxide solution
~20% in H2O (T)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)3N(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
175.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
concentração
~20% in H2O (T)
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CCC[N+](C)(CCC)CCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)