Documentos
694754
Sigma-Aldrich
S-(4-Cyanobutyl)thioacetate
97%
Sinônimo(s):
5-(Acetylsulfanyl)-pentanenitrile, S-(4-Cyanobutyl)ethanethioate, Thiolacetylpentanenitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NOS
Número CAS:
Peso molecular:
157.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.487
densidade
1.057 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCCCCC#N
InChI
1S/C7H11NOS/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-4,6H2,1H3
chave InChI
QZCVGPWTKIYEIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C