Documentos Principais
69465
Sigma-Aldrich
Dimethoxy-methyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl(3,3,3-trifluoropropyl)dimethoxysilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13F3O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
1753237
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.358
densidade
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC
InChI
1S/C6H13F3O2Si/c1-10-12(3,11-2)5-4-6(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)