Documentos Principais
694517
Sigma-Aldrich
QuadraPure® PHE
400-1100 μm particle size
Sinônimo(s):
QuadraPure® phenolic functionalized polystyrene
Selecione um tamanho
100 G
R$ 11.299,00
R$ 11.299,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 11.299,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 11.299,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
QuadraPure®
Nível de qualidade
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
tamanho de partícula
400-1100 μm
Aplicação
Application: Metal scavenger: Fe(ΙΙΙ), Pd(ΙΙ), Rh(ΙΙΙ)
Informações legais
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)