Documentos Principais
694495
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
216.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
141-145 °C
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8N2O4S/c1-5-2-3-6(14(8,12)13)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3,(H2,8,12,13)
chave InChI
HVCWTENLJRUJPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)