Documentos Principais
694363
Sigma-Aldrich
Methyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylate
95%
Sinônimo(s):
1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7F3O2
Número CAS:
Peso molecular:
168.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.373
densidade
1.241 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-11-4(10)5(2-3-5)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
chave InChI
PAWUSHZXEZPDBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
90.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
32.2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)