Documentos Principais
69418
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3-(trifluoromethyl)-β-Phe-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
(S)-3-(Boc-amino)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, Boc-3-(trifluoromethyl)-D-β-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18F3NO4
Número CAS:
Peso molecular:
333.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(8-12(20)21)9-5-4-6-10(7-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
chave InChI
UPKLBXIBSSZUID-NSHDSACASA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Abhilash Padavannil et al.
Bio-protocol, 10(10), e3625-e3625 (2021-03-05)
Histones constitute the protein components of nucleosomes. Despite their small sizes, histones do not diffuse through the nuclear pore complex. Instead, they are transported to the nucleus by importins, either alone or in complex with histone chaperones. Determining the molecular