Documentos Principais
693820
Sigma-Aldrich
Neodymium-iron-boron, alloy 30/200
disc, size 13 mm × 6 mm
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
disc
composição
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
tamanho
13 mm × 6 mm
cadeia de caracteres SMILES
[B].[Nd].[Fe]
InChI
1S/B.Fe.Nd
chave InChI
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 248 kJ/m3 (31 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 835 kA/m (10.5 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 2400 kA/m (30.0 kOe)
Maximum Temperature rate: 200°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)