Documentos Principais
693790
Sigma-Aldrich
Neodymium-iron-boron, alloy 30/100
disc, size 13 mm × 6 mm
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
forma
disc
composição
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
tamanho
13 mm × 6 mm
cadeia de caracteres SMILES
[B].[Fe].[Nd]
InChI
1S/B.Fe.Nd
chave InChI
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 239 kJ/m3 (30 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 820 kA/m (10.3 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 1114 kA/m (14.0 kOe)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)