Documentos Principais
693502
Sigma-Aldrich
Gadolinium-silicon-germanium alloy
Gd5Si0.5Ge3.5, ≥99%
About This Item
Fórmula linear:
Gd5Ge2Si2
Peso molecular:
987.70
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
≥99%
Formulário
powder and chunks
composição
Gadolinium, 74.4 wt. %
Germanium, 24.2 wt. %
Silicon, 1.4 wt. %
pf
1313 °C
propriedades físicas
Curie Temperature: ~70 K
Informações legais
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)