Documentos
69289
Sigma-Aldrich
3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
4,4,4-Trifluoro-β-homoalanine
About This Item
Fórmula linear:
CF3CH(NH2)CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
157.09
Beilstein:
1764276
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
pf
180-182 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(O)=O)C(F)(F)F