692786
(S,S)-DACH-naphthyl Trost Ligand
95%
Sinônimo(s):
(1S,2S)-(–)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N′-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D -66.0°, c = 1 in methanol
pf
232-237 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[C@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)c2c(ccc3ccccc23)P(c4ccccc4)c5ccccc5)c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C52H44N2O2P2/c55-51(49-43-29-15-13-19-37(43)33-35-47(49)57(39-21-5-1-6-22-39)40-23-7-2-8-24-40)53-45-31-17-18-32-46(45)54-52(56)50-44-30-16-14-20-38(44)34-36-48(50)58(41-25-9-3-10-26-41)42-27-11-4-12-28-42/h1-16,19-30,33-36,45-46H,17-18,31-32H2,(H,53,55)(H,54,56)/t45-,46-/m0/s1
chave InChI
VXFKMKXTPXVEMU-ZYBCLOSLSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Trost group pioneers C-2 symmetric ligands for rapid chiral product synthesis in asymmetric catalytic reactions.