Documentos
692115
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid
97%
Sinônimo(s):
3,5-Difluorohydrocinnamic acid, 3-(3,5-Difluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8F2O2
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
59-61 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
chave InChI
SAAKANGUQMVTHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3