Documentos Principais
692107
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloro-1-indanone
97%
Sinônimo(s):
5,7-Dichloro-2,3-dihydroinden-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6Cl2O
Número CAS:
Peso molecular:
201.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
102-106 °C
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6Cl2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
chave InChI
TWNXYJNWNZZECV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)