Documentos Principais
691917
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-1-hydrazinoacetaldehyde diethyl acetal
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H24N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
248.32
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.438
densidade
0.995 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)(OCC)N(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H24N2O4/c1-7-15-11(6,16-8-2)13(12)9(14)17-10(3,4)5/h7-8,12H2,1-6H3
chave InChI
CNGTWHVGDGACIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)