691674
2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Sinônimo(s):
XPhos AuNTf2
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C33H49P.C2F6NO4S2.Au/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;;/q;-1;+1
chave InChI
GMVGZINKTXAKDT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Catalyst for isomerization of allenyl carbinol esters, hydroxy- and methoxycyclization, cycloisomerisation of diynes
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.