Documentos Principais
69167
Sigma-Aldrich
(R)-2-(4-Nitrophenyl)oxirane
≥96.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R)-4-Nitrostyrene oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
165.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.75:0.25 (HPLC)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)