Documentos Principais
691542
Sigma-Aldrich
N-[α-(4-Methylphenyl)sulfonyl)benzyl]diphenylphosphinic amide
95%
Sinônimo(s):
N-(Diphenylphosphinyl-α-(p-tosyl)benzyl amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H24NO3PS
Número CAS:
Peso molecular:
461.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
140-144 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(NP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NO3PS/c1-21-17-19-25(20-18-21)32(29,30)26(22-11-5-2-6-12-22)27-31(28,23-13-7-3-8-14-23)24-15-9-4-10-16-24/h2-20,26H,1H3,(H,27,28)
chave InChI
PNTGCTVNEJGLKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)