Documentos Principais
691283
Sigma-Aldrich
Butyl cyanoacetate
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2CO2(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
141.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
Arxada quality
fabricante/nome comercial
Arxada AG
Impurezas
≤0.10% water
cor
APHA: ≤60
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
115 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.998-1.002 g/mL at 20 °C
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-3-6-10-7(9)4-5-8/h2-4,6H2,1H3
chave InChI
DJACTCNGCHPGOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)