Documentos
691054
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
Sinônimo(s):
(OH)2Im-NTf2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5F6N3O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
381.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4275
adequação
complies for IR spectroscopy
cadeia de caracteres SMILES
On1cc[n+](O)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5N2O2.C2F6NO4S2/c6-4-1-2-5(7)3-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-3,6-7H;/q+1;-1
chave InChI
SWVAEQIBLYMHDX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ionic liquid and NHC precatalyst
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)