Documentos Principais
691003
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-penten-2-one
97%
Sinônimo(s):
Acetylacetonamine
Selecione um tamanho
5 G
R$ 766,00
R$ 766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 766,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Beilstein:
1209344
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 766,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
97%
Formulário
solid
grupo funcional
amine
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)=CC(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4(6)3-5(2)7/h3H,6H2,1-2H3
chave InChI
OSLAYKKXCYSJSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)