Documentos
690910
Sigma-Aldrich
(2S, 3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
≥93.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
313.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
product name
(2S, 3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, ≥93.0% (HPLC)
Ensaio
≥93.0% (HPLC)
forma
lumps
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]([C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-9(13(18)19)12(10-5-7-11(16)8-6-10)17-14(20)21-15(2,3)4/h5-9,12H,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t9-,12-/m0/s1
chave InChI
NGZGAVAHPCNQJR-CABZTGNLSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3