Documentos Principais
690902
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Allylalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
129.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
pureza óptica
ee: ≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezas
≤15% water
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@](N)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-4-6(2,7)5(8)9/h3H,1,4,7H2,2H3,(H,8,9)/t6-/m1/s1
chave InChI
QMBTZYHBJFPEJB-ZCFIWIBFSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Natalie N Nawarawong et al.
Behavioural brain research, 379, 112275-112275 (2019-10-16)
Novelty seeking is a personality trait associated with an increased vulnerability for substance abuse. In rodents, elevated novelty seeking has been shown to be a predictor for elevated drug self-administration and compulsive use. While previous studies have shown that both