Documentos
690619
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[1-(2-methylphenylimino)ethyl]pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H23N3
Número CAS:
Peso molecular:
341.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96.5-103.5% (titration)
97%
forma
crystals
adequação da reação
reagent type: ligand
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1\N=C(/C)c2cccc(n2)\C(C)=N\c3ccccc3C
InChI
1S/C23H23N3/c1-16-10-5-7-12-20(16)24-18(3)22-14-9-15-23(26-22)19(4)25-21-13-8-6-11-17(21)2/h5-15H,1-4H3/b24-18+,25-19+
chave InChI
FWPJMGBMVWKPTM-SIHVKLMXSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges