690414
Malononitrile
Arxada quality, ≥99.0% (calculated, GC, KF)
Sinônimo(s):
Dicyanomethane
Ensaio
≥99.0% (calculated, GC, KF)
Formulário
liquid
qualidade
Arxada quality
fabricante/nome comercial
Arxada AG
Impurezas
≤0.10% water
≤0.50% (E)-2-butenedinitrile
≤0.50% (Z)-2-butenedinitrile
≤0.50% butanedinitrile
p.e.
220 °C (lit.)
pf
30-32 °C (lit.)
densidade
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
chave InChI
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Some of the reactions where malononitrile is used as a reactant are:
- Synthesis of 2-pyran-4-ylidene-malononitrile (PM) based red light emitting polymers.
- Synthesis of polysubstituted dihydropyridines.
- Synthesis of various chromene derivatives upon treating with salicylic aldehydes.
- Synthesis of triselenium dicyanide by treating it with selenium dioxide.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?