Key Documents
690244
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2-naphthol
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7BrO
Número CAS:
Peso molecular:
223.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
99%
forma
powder
pf
133-138 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ccc(Br)cc2c1
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,12H
chave InChI
VWSBGGRCEQOTNU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)